Learn More
Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo, TRC
Código de producto. 30359883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359883 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30359883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98851050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopentylpropionyl Chloride
CAS 104-97-2
Fórmula molecular C8H13ClO
Cantidad 50 g
Sinónimo Cyclopentanepropionyl Chloride (8CI), 3-Cyclopentanepropionyl Chloride, 3-Cyclopentylpropanoyl Chloride, 3-Cyclopentylpropionic Acid Chloride, Cyclopentanepropanoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
SMILES ClC(=O)CCC1CCCC1
Nombre IUPAC cloruro de 3-ciclopentilpropionilo
Peso molecular (g/mol) 160.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0655