Learn More
Cloruro de 3-ciclopentilpropionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyclopentylpropionyl chloride |
| Densidad | 1.049 |
| Punto de ebullición | 199°C to 200°C |
| Temperatura de inflamación | 84°C (184°F) |
| Olor | Acrid |
| Índice de refracción | 1.4645 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 1856952 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Mostrar más |