Learn More
Ácido 3-ciclopentilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473717 100 g 100 g
11463717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18192.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-77-2
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00001392
Clave InChI ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
Nombre IUPAC ácido 3-ciclopentilpropanoico
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Spécification
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopentylpropionic acid
Densidad 0.996
Punto de ebullición 130°C to 133°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Índice de refracción 1.457
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.