Learn More
Ácido 3-ciclopentilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463717 25 g 25 g
11473717 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18192.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-77-2
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00001392
Clave InChI ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
Nombre IUPAC ácido 3-ciclopentilpropanoico
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopentylpropionic acid
Densidad 0.996
Punto de ebullición 130°C to 133°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Índice de refracción 1.457
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%