Learn More
Ácido 3-ciclopentilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581652 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581652 5 g Frasco de vidrio 5 g
10395930 25 g Frasco de vidrio 25 g
10437870 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581652 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111610050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-77-2
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00001392
Clave InChI ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
Nombre IUPAC ácido 3-ciclopentilpropanoico
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopentylpropionic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 132.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9CH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4560 to 1.4580
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido