Learn More
Ácido 3-(ciclopentiloxi)-4-metoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10490554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490554 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
10314442 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10069391 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10490554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09079EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 144036-17-9
Fórmula molecular C13H16O4
Peso molecular (g/mol) 236.27
Número MDL MFCD00219797
Clave InChI RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2779323
Nombre IUPAC ácido 3-ciclopentiloxi-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 97%