Learn More
3-(Ciclopentiloxi)-4-metoxibenzaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10769025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10769025 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10263372 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10769025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01923EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 67387-76-2
Fórmula molecular C13H16O3
Peso molecular (g/mol) 220.268
Clave InChI FZFWPURYSWKIRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-cyclopentyloxy-4-formylanisole, 3-cyclopentoxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldeyde, 3-cylopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaidehyde, 5-formyl-2-methoxyphenoxy cyclopentane
PubChem CID 2735893
Nombre IUPAC 3-ciclopentiloxi-4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%