Learn More
Ácido 3-ciclopenteno-1-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11487136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487136 1 g 1 g
11497136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25456.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-ciclopenteno-1-carboxílico se utiliza como producto intermedio en la producción de mesilato de dolasetrón.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco con un buen sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7686-77-3
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00101764
Clave InChI XVSYDLITVYBCBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopentene-1-carboxylic acid, cyclopent-3-enecarboxylic acid, 3-cyclopentenecarboxylic acid, 3-cyclopentene-1-carhoxylic acid, cyclopent-3-ene carboxylic acid, cyclopentene-3-carboxylic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.243, 3-cyclopentene-1-carboxylicacid, acmc-1bh22, ksc377a8b
PubChem CID 853756
Nombre IUPAC ácido ciclopent-3-eno-1-carboxílico
SMILES C1C=CCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Densidad 1.084
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.