Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyclopenten-1-ol |
| Punto de ebullición | 136.0°C |
| Temperatura de inflamación | 42°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.13 |