Learn More
Ácido 3-ciclohexilpropiónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405647 50 g 50 g
11415647 250 g 250 g
11495637 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23613.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
3-Cyclohexylpropionic acid can be used to produce 3-cyclohexyl-propionyl chloride. It is used as pharmaceutical intermediates in organic synthesis. It can also be used for the synthesis of pineapple esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-ciclohexilpropiónico puede usarse para producir cloruro de 3-ciclohexil-propionil. Se utiliza como intermediario farmacéutico en síntesis orgánica. También puede emplearse para la síntesis de ésteres de piña.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 10 g/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-97-3
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.23
Número MDL MFCD00001527
Clave InChI HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
Nombre IUPAC ácido 3-ciclohexilpropanoico
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclohexylpropionic acid
Punto de fusión 14°C to 17°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 276°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.4636
Cantidad 50 g
Beilstein 2042799
Información de solubilidad Soluble in water 10g/ L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyclohexylpropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanepropanoic