Learn More
Ácido 3-ciclohexilbutanoico, TRC
Código de producto. 30366950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366950 250 mg 250 miligramos
30368701 50 mg -
30361743 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC993708250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4361-38-0
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Nombre IUPAC Ácido 3-ciclohexilbutanoico
SMILES CC(CC(=O)O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclohexylbutanoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307