Learn More
3-Ciclohexil-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793241 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
1 options
Código de producto. 10793241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255880050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclohexyl-1-propanol
Nombre de nota 99%
CAS 1124-63-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60°C
Color Incolora
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 223°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H18O
Fórmula lineal C6H11CH2CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4650 to 1.467
Número MDL MFCD00001528
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.91
Sinónimo cyclohexanepropanol, 3-cyclohexyl-1-propanol, 3-cyclohexylpropanol, unii-kjb3vo906f, kjb3vo906f, cyclohexylpropyl alcohol, 3-hydroxypropylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyl alcohol, acmc-1c5ti
Información de solubilidad Solubility in water: 0.06% (20 c)
Clave InChI CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)CCCO
Nombre IUPAC 3-ciclohexilpropano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 142.24
PubChem CID 70763
Viscosidad 36.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso