Learn More
Ácido 3-ciclohexenilcarboxílico, TRC
Código de producto. 30363729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363729 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30363729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98819510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid
CAS 4771-80-6
Fórmula molecular C7H10O2
Cantidad 10 g
Sinónimo (±)-3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid, 1-Cyclohexene-4-carboxylic Acid, 3-Cyclohexenecarboxylic Acid, 3-Cyclohexenyl-1-formic Acid, 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid, NSC 44712, NSC 44883, delta3-Cyclohexenecarboxylic Acid, delta3-Cyclohexenylcarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCC=CC1
Nombre IUPAC ácido ciclohex-3-eno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 126.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0681