Learn More
3-Ciclohexeno-1-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Cyclohex-3-enyl)methanol |
| CAS | 1679-51-2 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Cyclohex-1-en-4-yl)methanol, (Cyclohex-3-enyl)methanol, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl alcohol, 1,2,5,6-Tetrahydrobenzyl alcohol, 1-(Hydroxymethyl)-3-cyclohexene, 3,4-Cyclohexenylmethanol, 3-Cyclohexene-1-carbinol, 4-(Hydroxymethyl)-1-cyclohexene, Cyclohex-1-ene-4-methanol, Cyclohex-3-en-1-ylmethanol, Cyclohexen-4-ylmethanol, NSC 158554, THBA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-8H,3-6H2 |
| SMILES | OCC1CCC=CC1 |
| Nombre IUPAC | Ciclohex-3-en-1-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0888 |