Learn More
Ácido 3-ciclohexeno-1-carboxílico, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422268 25 g 25 g
11412268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15229.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4771-80-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4771-80-6
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00013781
Clave InChI VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
PubChem CID 20903
Nombre IUPAC ácido ciclohex-3-eno-1-carboxílico
SMILES C1CC(CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Punto de fusión 16°C to 18°C
Densidad 1.082
Punto de ebullición 120°C to 122°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4815
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1617723
Información de solubilidad V sol
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 98%