Learn More
3-ciclobutil-2,2-dimetilpropanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-cyclobutyl-2,2-dimethylpropanal |
| CAS | 1936119-86-6 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O/c1-9(2,7-10)6-8-4-3-5-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CC1CCC1)C=O |
| Nombre IUPAC | 3-ciclobutil-2,2-dimetilpropanal |
| Peso molecular (g/mol) | 140.223 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.12 |