Learn More
3-Cianopiridina, TRC
Código de producto. 30367779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30367779 1 g
1 options
Código de producto. 30367779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9821071G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopyridine
CAS 100-54-9
Fórmula molecular C6H4N2
Cantidad 1 g
Sinónimo Nicotinonitrile (8CI), 3-Azabenzonitrile, 3-Cyanopyridine, 3-Pyridinenitrile, 3-Pyridyl Cyanide, 3-Pyridylcarbonitrile, NSC 17558, Nicotinic Acid Nitrile, beta-Cyanopyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
SMILES N#Cc1cccnc1
Nombre IUPAC Nicotinonitrilo
Peso molecular (g/mol) 104.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0374