Learn More
N-óxido de 3-cianopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyanopyridine N-Oxide |
| CAS | 14906-64-0 |
| Fórmula molecular | C6H4N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarbonitrile 1-Oxide, Nicotinonitrile 1-Oxide, 3-Cyanopyridine 1-Oxide, NSC 170850, Nicotinonitrile N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-6-2-1-3-8(9)5-6/h1-3,5H |
| SMILES | O=N1=CC(C#N)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-óxido de 3-cianopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 120.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.03 |