Learn More
3-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482627 100 g 100 g
11492627 500 g 500 g
11402637 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14850.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-54-9
Fórmula molecular C6H4N2
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00006372
Clave InChI GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
PubChem CID 79
ChEBI CHEBI:86556
Nombre IUPAC piridina-3carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopyridine
Punto de fusión 48°C to 51°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 206°C to 208°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Beilstein 107711
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%