Learn More
3-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10152230 100 g Frasco de vidrio 100 g
10540011 5 g Frasco de vidrio 5 g
10580351 500 g Frasco de vidrio 500 g
10485603 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10152230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110861000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-54-9
Fórmula molecular C6H4N2
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00006372
Clave InChI GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
PubChem CID 79
ChEBI CHEBI:86556
Nombre IUPAC piridina-3carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47.0°C to 51.0°C
Color Incoloro o blanco amarillento
Densidad 1.1590g/mL
Punto de ebullición 201.0°C
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CN
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 41
Gravedad específica 1.159
Información de solubilidad Solubility in water: 140g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyanopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.