Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-cianopiridina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461126 250 mg 250 miligramos
15470688 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54385.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402718-29-0 | C12H15BN2O2 | 230.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402718-29-0
Fórmula molecular C12H15BN2O2
Peso molecular (g/mol) 230.07
Número MDL MFCD07780755
Clave InChI BOIKCRIMIQAFQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, nicotinonitril-5-boronic acid, 5-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, nicotinonitrile-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile?, 3-cyano-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 16414216
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-ol)piridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.07
Porcentaje de pureza 96%