Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-cianopiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497725 250 mg 250 miligramos
11357379 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27814.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 878194-92-4 | C12H15BN2O2 | 230.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878194-92-4
Fórmula molecular C12H15BN2O2
Peso molecular (g/mol) 230.074
Número MDL MFCD09037481
Clave InChI LUDBQHAQFBWGNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile, 3-cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyanopyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyanopyridine-4-boronicacidpinacolester
PubChem CID 44755176
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-ol)piridina-3-carbonitrilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 97°C to 99°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.07
Porcentaje de pureza 95%