Learn More
3-cianopiridina-2,4,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-32-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carbonitrile (ACI), 3-Pyridinecarbonitrile-d4, Nicotinonitrile-d4, 3-Cyanopyridine-D4, 3-Pyridine-d4-nitrile, 3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H/i1D,2D,3D,5D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 108.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0626 |