Learn More
1-Óxido de 3-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418837 2.5 g 2.50 g
11428837 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19961.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14906-64-0 | C6H5N2O | 121.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14906-64-0
Fórmula molecular C6H5N2O
Peso molecular (g/mol) 121.12
Número MDL MFCD00129037
Clave InChI AABSWFBNBQBPEQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo nicotinonitrile-1-oxide, 3-cyanopyridine n-oxide, 3-cyanopyridine-n-oxide, nicotinonitrile 1-oxide, 3-cyanopyridine 1-oxide, 3-cyanopyridin-1-ium-1-olate, 3-pyridinecarbonitrile, 1-oxide, acmc-1c6hr, 3-pyridinecarbonitrile,1-oxide, woovsqcalyyudo-uhfffaoysa
PubChem CID 84686
SMILES [O-][NH++]1C=C[CH-]C(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopyridine 1-oxide
Punto de fusión 175°C to 178°C
Cantidad 2.5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC 1-Oxidopiridina-1-io-3-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 97%