Learn More
3-Cianopiridazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15456397
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15456397 250 mg 250 miligramos
15446397 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15456397 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H33568.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 53896-49-4 | C5H3N3 | 105.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53896-49-4
Fórmula molecular C5H3N3
Peso molecular (g/mol) 105.1
Número MDL MFCD09881239
Clave InChI PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopyridazine, 3-pyridazinecarbonitrile, 3-cyano-1,2-diazine, pyridazine-3-carbonitrile
PubChem CID 13642940
Nombre IUPAC piridazina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=NN=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopyridazine
Punto de fusión 43°C to 45°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.1
Porcentaje de pureza 97%