Learn More
3-Cyanopropyltrichlorosilane, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10511141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10511141 25 mL Glass bottle 25 ml
10200070 100 mL Glass bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277110250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1071-27-8
Fórmula molecular C4H6Cl3NSi
Peso molecular (g/mol) 202.534
Clave InChI HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
Nombre IUPAC 4-triclorosililbutanonitrilo
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopropyltrichlorosilane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 237.0°C to 238.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CN(CH2)3Si(Cl)3
Índice de refracción 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid