Learn More
3-Cianopropildimetilclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793722 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10792952 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793722 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313380500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18156-15-5 | C6H12ClNSi | 161.7 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18156-15-5
Fórmula molecular C6H12ClNSi
Peso molecular (g/mol) 161.7
Clave InChI GPIARXZSVWTOMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopropyl dimethylchlorosilane, 4-chlorodimethylsilyl butanenitrile, 3-cyanopropyldimethylchlorosilane, chloro 3-cyanopropyl dimethylsilane, butanenitrile, 4-chlorodimethylsilyl, 4-chlorodimethylsilyl butyronitrile, 4-chloro dimethyl silyl butanenitrile, cyanopropyldimethylchlorosilane, chlorocyanopropyldimethylsilane, cyanopropyl dimethylchlorosilane
PubChem CID 87478
Nombre IUPAC 4-[cloro(dimetil)silil]butanonitrilo
SMILES C[Si](C)(CCCC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopropyldimethylchlorosilane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 235.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2Si(Cl)(CH2)3CN
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.7
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyanopropyldimethylchlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.