Learn More
(3-Cianopropil)trietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327425 100 g 100 g
11317425 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05367.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1067-47-6 | C10H21NO3Si | 231.367 g/mol
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane is used as cyanoalkyl silane coupling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-cianopropil)trietoxisilano se utiliza como agente de acoplamiento del cianoalquilsilano.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-47-6
Fórmula molecular C10H21NO3Si
Peso molecular (g/mol) 231.367
Número MDL MFCD00042636
Clave InChI VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopropyltriethoxysilane, butanenitrile, 4-triethoxysilyl, 4-triethoxysilyl butanenitrile, 4-triethoxysilyl butyronitrile, butyronitrile, 4-triethoxysilyl, silane, triethoxy 3-cyanopropyl, triethoxy-3-kyanpropylsilan, unii-n78w6a24dx, 3-cyanopropyl triethoxysilane, triethoxy-3-kyanpropylsilan czech
PubChem CID 14024
Nombre IUPAC 4-trietoxisililbutanonitrilo
SMILES CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 238°C to 241°C
Nombre del producto químico o material (3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NCCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1942237
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.37
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.417
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.961