Learn More
(3-Cianopropil)triclorosilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 237°C to 238°C |
| Nombre del producto químico o material | (3-Cyanopropyl)trichlorosilane |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 92°C (198°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.463 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 1.28 |
| Fórmula lineal | Cl3Si(CH2)3CN |
| Número UN | UN2987 |
| Show More |