Learn More
(3-Cianopropil)dimetilclorosilano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15448819 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15448819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03607.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18156-15-5 | C6H12ClNSi | 161.704 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 108°C to 109°C (15mmHg)
Nombre del producto químico o material (3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
CAS 18156-15-5
Cantidad 10 g
Fórmula molecular C6H12ClNSi
Número MDL MFCD00001969
Número UN UN2987
Beilstein 2235062
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Sinónimo 3-cyanopropyl dimethylchlorosilane, 4-chlorodimethylsilyl butanenitrile, 3-cyanopropyldimethylchlorosilane, chloro 3-cyanopropyl dimethylsilane, butanenitrile, 4-chlorodimethylsilyl, 4-chlorodimethylsilyl butyronitrile, 4-chloro dimethyl silyl butanenitrile, cyanopropyldimethylchlorosilane, chlorocyanopropyldimethylsilane, cyanopropyl dimethylchlorosilane
Clave InChI GPIARXZSVWTOMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(CCCC#N)Cl
Nombre IUPAC 4-[cloro(dimetil)silil]butanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 161.704
PubChem CID 87478
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.71
Porcentaje de pureza 94%
Índice de refracción 1.446
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.99