Learn More
3-Acetal de Dietilo de Cianopropionaldehído, TRC
Código de producto. 30357379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357379 1 g 1 g
30362094 5 g 5 g
30357380 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9876301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18381-45-8
Fórmula molecular C8 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Sinónimo Butanenitrile, 4,4-diethoxy-, Propionaldehyde, 3-cyano-, diethyl acetal (6CI,7CI), Succinaldehydonitrile, diethyl acetal (8CI), 4,4-Diethoxybutanenitrile, 3-Cyanopropionaldehyde diethyl acetal, 4,4-Diethoxybutyronitrile
Nombre IUPAC 4,4-dietoxibutanenitrilo
SMILES CCOC(CCC#N)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopropionaldehyde Diethyl Acetal
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1103