Learn More
3-Clorhidrato de Cianofenilhidrazina (contiene ~15% de inorgánicos), TRC
Código de producto. 30367127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367127 100 mg 100 miligramos
30363354 250 mg -
30366036 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC955925100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2881-99-4
Fórmula molecular C7H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 169.61
Nombre IUPAC 3-hidrazinilbenzonitrilo; Cloruro
SMILES Cl.NNc1cccc(c1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)10-9;/h1-4,10H,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0407