Learn More
Ácido 3-cianofenilacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915631 5 g Frasco de vidrio 5 g
11371443 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434890050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1878-71-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-71-3
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Clave InChI ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1519397
Nombre IUPAC ácido 2-(3-cianofenil)acético
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanophenylacetic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117°C to 118°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-3-cyanophenyl acetic acid, 3-cyanophenylacetic acid, 3-cyanophenyl acetic acid, m-cyanophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-cyano, 3-cyano-phenyl-acetic acid, acmc-20a9gi, 3-cyano phenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3-cyano
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyanophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.