Learn More
Isotiocianato de 3-cianofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367856 5 g 5 g
11357856 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13045.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3125-78-8 | C8H4N2S | 160.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3125-78-8
Fórmula molecular C8H4N2S
Peso molecular (g/mol) 160.19
Número MDL MFCD00041070
Clave InChI UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 3-isothiocyanato, m-cyanophenyl isothiocyanate, 3-cyanophenylisothiocyanate, acmc-1bn6o, benzonitrile,3-isothiocyanato, 3-isothiocyanatobenzenecarbonitrile
PubChem CID 76578
Nombre IUPAC 3-isotiocianatobenzonitrilo
SMILES S=C=NC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 64°C to 66°C
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2803099
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.2
Porcentaje de pureza 97%