Learn More
Isocianato de 3-cianofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347426 1 g 1 g
11357426 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09432.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.133 g/mol
3-Cyanophenyl isocyanate serves as a starting reagent in the synthesis of R/S-4-(3-chlorophenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran and 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6-pentadecylbenzyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 3-cianofenilo sirve como reactivo de partida en la síntesis de R/S-4-(3-clorofenilaminocarbonilamino)-3,4-dihidro-2,2-dimetil-2H-1-benzopirano y 1-(3-cianofenil)-3-(2-metoxi-6-pentadecilbencilo)urea.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16413-26-6
Fórmula molecular C8H4N2O
Peso molecular (g/mol) 144.133
Número MDL MFCD00013856
Clave InChI NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
Nombre IUPAC 3-isocianatobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanophenyl isocyanate
Punto de fusión 51°C to 54°C
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3089117
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 97%