Learn More
Isocianato de 3-cianofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10117763 1 g Frasco de vidrio 1 g
10073590 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314180010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16413-26-6
Fórmula molecular C8H4N2O
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00013856
Clave InChI NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
Nombre IUPAC 3-isocianatobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanophenyl isocyanate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 49°C to 54°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CNC6H4NCO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de fusión baja