Learn More
Ácido 3-(cianometil)benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30050836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050836 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050836 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.220025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(cianometil)benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid
CAS 5689-33-8
Nombres de analitos o componentes 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid, Ketoprofen Imp. H (EP), Ketoprofen Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cccc(CC#N)c1
Nombre IUPAC Ácido 3-(cianometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 161.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477 g/mol