Learn More
Ácido 3-(cianometil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15470078 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15470078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53337.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
CAS 220616-39-7
Punto de fusión 85°C to 88°C
Fórmula molecular C8H8BNO2
Número MDL MFCD03788026
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-cyanomethylphenylboronic acid, 3-cyanomethyl phenyl boronic acid, 3-cyanomethyl phenylboronic acid, 3-cyanomethyl benzeneboronic acid, 3-boronophenyl acetonitrile, boronic acid, 3-cyanomethyl phenyl, 3-cyanomethylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-cyanomethyl phenyl, acmc-1cme7
Clave InChI JFMYJQMAPRBDFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=CC(CC#N)=C1
Nombre IUPAC ácido [3-(cianometil)fenil]borónico
Peso molecular (g/mol) 160.97
PubChem CID 2773344
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.97
Porcentaje de pureza 96%