Learn More
3-cianoindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyanoindole |
| CAS | 5457-28-3 |
| Fórmula molecular | C9H6N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-carbonitrile, NSC 24935 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H |
| SMILES | N#Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0531 |