Learn More
Cloruro de 3-cianobencilsulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10638663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10638663 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10153364 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10638663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07947DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
CAS 56106-01-5
Fórmula molecular C8H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 215.651
Número MDL MFCD09046692
Clave InChI YNWYDZBBHOWDAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanophenyl methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulfonyl chloride, 3-cyanophenyl methanesulphonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzonitrile, 3-cyano-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulphonyl chloride, 3-cyano benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-cyano, 3-cyano-phenyl methanesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl methyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 16774314
Nombre IUPAC cloruro de (3-cianofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CS(=O)(=O)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzylsulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.66
Porcentaje de pureza 97%