Learn More
Bromuro de 3-cianobencil-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyanobenzyl Bromide-D6 |
| CAS | 1219802-21-7 |
| Fórmula molecular | C8 D6 Br N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 3-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-d4, 5-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-2,3,4,6-d4, 1-(Bromomethyl-d2)-3-cyanobenzene-2,4,5,6-d4, 3-Cyanobenzyl-d6 bromide, m-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-d4, m-Cyano-α-bromotoluene-d6, m-Cyanobenzyl-d6 bromide, α-Bromo-m-tolunitrile-d6, 3-Cyanobenzyl Bromide-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 3-[bromo(dideuterio)metil]-2,4,5,6-tetradeuteriobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.0809 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.006 g/mol |
| Mostrar más |