Learn More
Bromuro de 3-cianobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyanobenzyl Bromide |
| CAS | 28188-41-2 |
| Fórmula molecular | C8H6BrN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Bromomethyl-3-cyanobenzene, 3-(Bromomethyl)benzonitrile, NSC 108298, m-(Bromomethyl)benzonitrile, m-Cyano-α-bromotoluene, m-Cyanobenzyl bromide, α-Bromo-m-tolunitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCC1=CC(C#N)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(bromometil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 196.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.9684 |