Learn More
Ácido 3-cianobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Cyanobenzoic Acid |
| CAS | 1877-72-1 |
| Fórmula molecular | C8H5NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Carboxybenzonitrile, m-Carboxybenzonitrile, m-Cyanobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| Nombre IUPAC | ácido 3-cianobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.032 |