Learn More
Éster metílico del ácido 3-cianobenzoico, TRC
Código de producto. 30358798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358798 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30358798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC96231510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 13531-48-1
Fórmula molecular C9H7NO2
Cantidad 10 g
Sinónimo Methyl 3-Cyanobenzoate, Methyl m-Cyanobenzoate, m-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C#N
Nombre IUPAC metil 3-cianobenzoato
Peso molecular (g/mol) 161.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477