Learn More
Ácido 3-cianobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490308 100 g 100 g
11470308 5 g 5 g
11480308 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23836.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1877-72-1 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1877-72-1
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.133
Número MDL MFCD00002486
Clave InChI GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
PubChem CID 15875
Nombre IUPAC ácido 3-cianobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzoic acid
Punto de fusión 219°C to 224°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1862566
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza ≥98%