Learn More
Ácido 3-cianobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470308 5 g 5 g
11480308 25 g 25 g
11490308 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23836.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1877-72-1 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1877-72-1
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.133
Número MDL MFCD00002486
Clave InChI GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
PubChem CID 15875
Nombre IUPAC ácido 3-cianobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzoic acid
Punto de fusión 219°C to 224°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1862566
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyanobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Cyanobenzoic acid