Learn More
Cloruro de 3-cianobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348996 5 g 5 g
11338996 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20169.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56542-67-7 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56542-67-7
Fórmula molecular C7H4ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 201.624
Número MDL MFCD00203480
Clave InChI BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
PubChem CID 2801360
Nombre IUPAC cloruro de 3-cianobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 47°C to 52°C
Punto de ebullición 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2832925
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.63
Porcentaje de pureza 97%