Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-cianobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432379 1 g 1 g
15442379 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64948.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 214360-46-0 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214360-46-0
Fórmula molecular C13H16BNO2
Peso molecular (g/mol) 229.09
Número MDL MFCD03789262
Clave InChI FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem15603, 3-cyanophenylboronicacidpinacolester, 3-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2760590
Nombre IUPAC 3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 78°C to 82°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido