Learn More
Ácido 3-cianobencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375425 1 g 1 g
11395425 250 mg 250 miligramos
11385425 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11375425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19635.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150255-96-2 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150255-96-2
Fórmula molecular C7H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 146.94
Número MDL MFCD01318967
Clave InChI XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanophenyl boronic acid, 3-cyanobenzeneboronic acid, 3-boronobenzonitrile, 3-dihydroxyboranyl benzonitrile, 3-cyanobenzene boronic acid, 3-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-cyanophenyl, pubchem1804, phenylboronic acid, 4
PubChem CID 2734325
Nombre IUPAC ácido (3-cianofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∽298°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 6136720
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.94
Porcentaje de pureza ≥98%