Learn More
Cloruro de 3-cianobenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10541703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10541703 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10541703 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00666EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 56542-67-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H4ClNO2S
Fórmula lineal CNC6H4SO2Cl
Número MDL MFCD00203480
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
Clave InChI BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
Nombre IUPAC cloruro de 3-cianobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 201.624
PubChem CID 2801360
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.63
Porcentaje de pureza 97%